Learn More
Bel Art™ Secador™ Armoire dessiccatrice standard, modèle horizontal 1.0
Code produit 10086471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Transparent avec bouchons bleus
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10086471 Transparent 1 pièce
10760583 Transparent avec bouchons bleus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10086471 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F420710000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.01€
    320.65€ / 1 pièces
    Économisez 14.36€
    4% de réduction
Expédition estimée: 19-05-2027
Construit en Durastar™ copolyester. Les armoires dessiccatrices standard bloquent 99 % des rayons UV et résistent aux taches, aux craquelures et aux attaques chimiques.
  • Le modèle ambré réduit la pénétration de la lumière visible de plus de 50 %, ce qui en fait le choix idéal pour le stockage de substances photosensibles telles que les réactifs, les étalons analytiques et les composés expérimentaux.
  • Les grandes portes optimisent l’accès à l’espace intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
  • Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; le dessiccant trouve sa place sous l’étagère du bas
  • Un hygromètre numérique facile à consulter se trouve sur le devant de la porte ; la porte battante latérale s’ouvre vers la gauche
  • Empilez jusqu'à 3 unités pour gagner de la place.
  • Peut être utilisé avec les cartouches déshydratantes F420450250, F420450200, F420480100
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Modèle d’armoire Vertical
Matériau Copolyester
Type de produit Dessiccateur
Modèle de porte Joint et charnière à gauche
À utiliser avec (application) Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, bloque 99 % des UV, utilisé avec le desséchant jetable ou réutilisable 420450250
Comprend Poignées de transport, un loquet et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte
Modèle 1,0
Nbre d’étagères 1
Résistance Produits chimiques, taches et craquelures
Type d’étagère Perforé fixe
Volume (impérial) 0,75 ft3
Dimensions (L x l) 41,4 x 34,1 cm (16,3 x 13,4 in)
Longueur (impériale) 16,3 in
Longueur (métrique) 41,4 cm
Largeur (impériale) 13,4 in
Largeur (impériale) de la porte 8,9 in
Largeur (métrique) 34,1 cm
Largeur (métrique) de la porte 22,5 cm
Hauteur (impériale) 8,4 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture 4,5 in
Hauteur (métrique) 21,3 cm
Profondeur (impériale) 16,3 in
Profondeur (métrique) 41,4 cm