Learn More
Bel Art™ Dessiccateur compact
Description
- Solide et incassable avec parois très épaisses
- Le couvercle plat bombé en PC transparent optimise l’espace intérieur et augmente le volume intérieur
- Gros bouton rainuré pour soulever facilement le couvercle
- Comprend une plaque perforée d’une épaisseur de 0,32 cm (0,125 po)
- Le dessiccant jetable ou réutilisable peut être placé sur ou sous la plaque perforée
- Le joint torique en néoprène forme un joint étanche à 0°C sans ajout de graisse
- Le fond en PP blanc peut accueillir des creusets incandescents sur des plaques de dessiccation en céramique Minerit HD haute température
Spécification
Spécification
| Description | Robuste, incassable |
| Modèle d’armoire | Chargement par le haut |
| Matériau | PP, PC |
| Type de produit | Dessiccateur |
| Comprend | Plaque perforée de 0.32 cm d’épaisseur et joint torique en néoprène |
| Dégagement max. au-dessus de la plaque | 12,1 cm |
| Modèle | Dessiccateur compact |
| Volume (impérial) | 0,09 pi3 |
| Hauteur (métrique) | 20,6 cm |
| Diamètre (métrique) interne | 14,9 cm |
| Afficher plus |