Learn More
Bel Art™ Dessiccateur compact
Code produit 11872722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (impérial):
0,09 pi3
0,31 pi3
0.20 pied cube
Dégagement max. au-dessus de la plaque:
12,1 cm
15,7 cm
19,7 cm
Diamètre (métrique) interne:
14,9 cm
19,7 cm
24 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (impérial) Dégagement max. au-dessus de la plaque Diamètre (métrique) interne unitSize
11872722 0.20 pied cube 15,7 cm 19,7 cm 1 pièce
11862722 0,09 pi3 12,1 cm 14,9 cm 1 pièce
11882722 0,31 pi3 19,7 cm 24 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11872722 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F420310000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.44€
    92.47€ / 1 pièces
    Économisez 3.97€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le stockage à sec et la protection des produits sensibles à l’humidité.
  • Solide et incassable avec parois très épaisses
  • Le couvercle plat bombé en PC transparent optimise l’espace intérieur et augmente le volume intérieur
  • Gros bouton rainuré pour soulever facilement le couvercle
  • Comprend une plaque perforée d’une épaisseur de 0,32 cm (0,125 po)
  • Le dessiccant jetable ou réutilisable peut être placé sur ou sous la plaque perforée
  • Le joint torique en néoprène forme un joint étanche à 0°C sans ajout de graisse
  • Le fond en PP blanc peut accueillir des creusets incandescents sur des plaques de dessiccation en céramique Minerit HD haute température
Spécification
Description Robuste, incassable
Modèle d’armoire Chargement par le haut
Matériau PP, PC
Type de produit Dessiccateur
Comprend Plaque perforée de 0.32 cm d’épaisseur et joint torique en néoprène
Dégagement max. au-dessus de la plaque 15,7 cm
Modèle Dessiccateur compact
Volume (impérial) 0.20 pied cube
Hauteur (métrique) 26 cm
Diamètre (métrique) interne 19,7 cm
Diamètre (métrique) externe Bride de 23 cm