Learn More
Bel-Art™ Robinets d’arrêt
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type:
Robinet d’arrêt 2 voies
Robinet d’arrêt 3 voies
Robinet d’arrêt à 2 voies
Robinet d’arrêt à 3 voies
Alésage de bouchon:
2 mm
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Commande d’arrêt instantané
- Pression nominale de 240 kPa (35 psi)
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Le modèle à trois voies permet le raccordement de deux ou des trois bras
Spécification
Spécification
| Type | Robinet d’arrêt 2 voies |
| Alésage de bouchon | 2 mm |
| Description | 2 voies ; taille d’alésage de 2 mm |
| Matériau | PP, PTFE |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Pression | 240 kPa |
| S’adapte au D.I. de la tubulure | de 6,4 à 9,5 mm |
| Nbre par carton | 1/boîte |
| À utiliser avec (application) | Tubing |
| À utiliser avec (équipement) | Tubing |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction