Learn More
Bel-Art™ Robinets d’arrêt
Code produit 11372224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Robinet d’arrêt 2 voies
Robinet d’arrêt 3 voies
Robinet d’arrêt à 2 voies
Robinet d’arrêt à 3 voies
Alésage de bouchon:
2 mm
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Alésage de bouchon Conditionnement
11372224 Robinet d’arrêt à 3 voies 4 mm 1 pièce
10538491 Robinet d’arrêt à 2 voies 4 mm 1 pièce
10271991 Robinet d’arrêt 3 voies 2 mm 1 pièce
10018220 Robinet d’arrêt 2 voies 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11372224 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F308950000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.31€
    58.02€ / 1 pièces
    Économisez 22.29€
    27% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Avec un bouchon amovible et étanche en PTFE antiadhésif résistant aux produits chimiques, doté de tubulations barbelées acceptant 0,25 in 0,375 in Tubes intérieurs
  • Commande d’arrêt instantané
  • La pression nominale est de 240 kPa (35 psi).
  • Autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F)
  • Le modèle à trois voies permet le raccordement de deux ou des trois bras
Spécification
Type Robinet d’arrêt à 3 voies
Alésage de bouchon 4 mm
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Pression 35°psi
S’adapte au D.I. de la tubulure de 6,4 à 7,9 mm
À utiliser avec (application) Tubulures
À utiliser avec (équipement) Tubulures
Contenu Tubulures dentelées
Plug Material PTFE
Outlet Port Tubulaire
Connectors Cannelé