Learn More
Bel-Art™ Ruban adhésif pour système de ruban d'étiquetage de protection
Code produit 13435256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
1 in
1,5 in
2 in
Quantité:
2/boîte
3/boîte
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Quantité unitSize
13435256 1 in 3/boîte 3 pièces
10373241 2 in - 1 pièce
13425256 1,5 in 2/boîte 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13435256 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F134910100
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ruban adhésif à utiliser avec Bel-Art™ Système de ruban adhésif de protection pour étiquettes (réf. 1186750)
  • Le ruban adhésif transparent protège les étiquettes du congélateur, de l'autoclave, des acides, des bases et des solvants organiques.
  • Les résultats des tests prouvent que le ruban reste solidement fixé sans décoloration après avoir été autoclavé pendant 40 minutes °à 125 °C (258 °F), ainsi qu'après une semaine dans l'azote liquide à -196 °C (-321 °F).
  • Toutes les largeurs de ruban sont de 1 mil (0,001 in). épais de 1 mil (0,001 in) de colle acrylique.
  • Le ruban en PP transparent est extrêmement résistant aux produits chimiques et à l’humidité ; Il offre une grande polyvalence pour un usage intensif en laboratoire
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Transparent
Affichage Consignation
Finition Semi-brillant
Format Ruban adhésif
Matériau Polypropylène
Côtés imprimables Haut
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Ruban adhésif protecteur pour étiquettes de laboratoire
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Utilisation en laboratoire à usage intensif
Quantité 3/boîte
Dimensions 1 in
Épaisseur (impériale) 1 mil
Dimensions (L x l) 32.9 m x 25 mm
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 32,9 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25 mm