Learn More
Bel-Art™ Supports Premium pour l’amortissement des vibrations SP Scienceware™ Vibrasorb™
Code produit 12330679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
35 x 35 x 7,6 cm
45 x 56 x 7,6 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
12330679 35 x 35 x 7,6 cm 1 pièce
12320679 45 x 56 x 7,6 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12330679 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H183860001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    1272.63€ / 1 pièces
    Économisez 67.37€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Protège l’équipement électromécanique et optique de l’exposition aux vibrations. Les supports Premium Bel Art™ pour l’amortissement des vibrations SP Scienceware™ Vibrasorb™ facilitent une utilisation optimale de l’équipement.
Protège l’équipement électromécanique et optique de l’exposition aux vibrations.Les supports Premium pour l’amortissement des vibrations Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ permettent l’utilisation optimale des équipements.
  • La surface polie des plateformes d’une épaisseur de 6,4 cm (2½ in.) résiste aux rayures et aux attaques chimiques
  • Moulé en terrazzo blanc et noir dense
  • Quatre coussins Vibro-Absorber™ avec pieds en néoprène supportent jusqu’à 16 kg (35 lb)
  • La plus grande taille absorbe les vibrations jusqu’à 13 Hz avec une charge de 16 kg (35 lb) ; la plus petite taille absorbe les vibrations jusqu’à 16 Hz avec une charge de 16 kg (35 lb)
  • Avec des charges plus légères, la fréquence minimale d’amortissement pour les deux tailles augmente jusqu’à une valeur comprise entre 16 Hz et 25 Hz
  • Poids d’expédition : gros 39 kg (87 lb), petit 19 kg (42 lb)
Spécification
Type de produit Support amortissant les vibrations
Couleur Gris
Matériau Terrazo
Autoclavable Non autoclavable
Largeur (impériale) 35 x 35 x 7,6 cm
Largeur (métrique) 35 cm