Learn More
Bel-Art™ View-Pack™ Porte-lames pour microscope
Code produit 17198425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Classeur pour porte-lames avec 10 pages
Comprend:
Classeur, dix 8,5 x 10,5 po. Pages de porte-lames de microscope en vinyle
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Comprend Conditionnement
17198425 Classeur pour porte-lames avec 10 pages Classeur, dix 8,5 x 10,5 po. Pages de porte-lames de microscope en vinyle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17198425 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F441700000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.10€
    98.87€ / 1 pièces
    Économisez 4.23€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-01-2027
Rangez, présentez et transportez des lames de microscope
  • Le classeur standard à 3 anneaux est fourni avec 10 pages de porte-lames de microscope en vinyle View-Pack, suffisant pour 160 lames
  • Chaque page contient seize (16) lames de 25 x 75 mm (1 x 3 po) dans des poches individuelles avec un dos blanc et un devant transparent
  • Un rabat central empêche les lames de tomber ; pliez la page au centre pour récupérer les lames
  • Dimensions de la page : 22 x 27cm (8,5 x 10,5 po)
  • Boîtes de 10 pages supplémentaires de porte-lames de microscope en vinyle, vendues séparément
Spécification
Type Porte-lames
Capacité de lame 16 par page, 10 pages
Couleur Bleu
Compartiments 16 poches individuelles
Description Classeur pour porte-lames avec 10 pages
L’appareil peut contenir 10 pages, 16 lames/page
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope standard (25 x 75 mm)
Comprend Classeur, dix 8,5 x 10,5 po. Pages de porte-lames de microscope en vinyle
Matériau Vinyle