Learn More
Cytiva Milieux haute performance SP Sepharose™
Code produit 10363780 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10363780 75 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10363780 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17108701
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour les produits intermédiaires élevés et les étapes de polissage lors du traitement en aval. Le milieu haute performance Cytiva Life Sciences™ SP Sepharose™ est composé de billes d’agarose réticulées.
  • Composé de billes d’agarose réticulées d’un diamètre moyen de 34 μm, modifiées par des groupes d’échange de cations forts en sulphopropyle (SP)
  • Séparation haute résolution et haute capacité avec récupération élevée
  • Stabilité chimique pour une CIP/désinfection efficace
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 75 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : Urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, éthanol 70 %, NaOH 1 M, acide acétique 1 M, isopropanol 30 %, acétonitrile 30 %, SDS1 2 %
À utiliser avec (application) Pour les produits intermédiaires élevés et les étapes de polissage lors du traitement en aval
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Milieu haute performance SP Sepharose
Débit 150 cm/heure
Granulométrie 24 à 44 μm
Hauteur (impériale) du lit 3,93 in
Hauteur (métrique) du lit 10 cm
Capacité ionique 0,15 à 0,20 mM de H+/ml
Type d’échange ionique Échangeur de cations fort
Pression max. < 3 bar
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 3 à 14
Tampon de stockage 20°% d’éthanol, 0,2°M d’acétate de sodium
Type de ligand Sulfopropyle
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • SP Sepharose High Performance, 75 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol