Learn More
SPADNS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438766 50 g 50g
11428766 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16933.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.16€
    89.65€ / 50g
    Économisez 20.51€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23647-14-5 | C16H10N2Na3O11S3+ | 571.408 g/mol
Sulfanilic acid azochromotrop is used as an indicator for complexometric determinations of zirconium and thorium. It is used as a reagent for drinking and wastewater analysis using Hach Method 8029, Fluoride, SPADNS Method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’azochromotrophe de l’acide sulfanilique est utilisé comme indicateur pour les déterminations complexométriques du zirconium et du thorium. Il est utilisé comme réactif dans l’analyse de l’eau potable et des eaux usées à l’aide de la Méthode Hach 8029, la méthode SPADNS du fluorure.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 mg/ml) et dans l’éthanol (1 mg/ml). Très légèrement soluble ou insoluble dans l’alcool et les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23647-14-5
Formule moléculaire C16H10N2Na3O11S3+
Poids moléculaire (g/mol) 571.408
Numéro MDL MFCD00003952
Clé InChI LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Sulfanilic acid azochromotrope; 2-(4-Sulfophenylazo)chromotropic acid trisodium salt
CID PubChem 73658865
Nom IUPAC trisodium ; 5-hydroxy-4-oxo-3-[(4-sulfophényl)hydrazinylidène]naphtalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau SPADNS
Point de fusion >300°C
Informations sur la solubilité Soluble in water (10mg/ml),and ethanol (1mg/ml). very slightly soluble or insoluble in alcohol and organic solvents.
Quantité 50 g
Poids de la formule 570.41