Learn More
MedChemExpress Spaglumic Acid
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.0% |
| CAS | 3106-85-2 |
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Poids moléculaire | 304.25 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 250 mg/mL (821.69 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | N-Acetylaspartylglutamic acid |