Learn More
Socorex™ Sacoche de rechange, Socorex™ 187 Seringue
Code produit 10633633
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Seringue d’alimentation en tube Socorex 187, 0,5 ml
Seringue d’alimentation en tube Socorex 187, 10 ml
Seringue d’alimentation en tube Socorex 187, 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10633633 Seringue d’alimentation en tube Socorex 187, 10 ml 1 pièce
10580943 Seringue d’alimentation en tube Socorex 187, 2 ml 1 pièce
10631903 Seringue d’alimentation en tube Socorex 187, 0,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10633633 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 1.187.7210
Expédition estimée: 04-02-2027
Remplacez les pièces de l'ensemble de la vanne pour le Socorex™ 187. Remplissage du tube à l'aide d'une seringue si nécessaire. Socorex™ Sacoche de rechange, Socorex™ La seringue 187 comprend toutes les pièces de rechange nécessaires à la réparation/au remplacement de votre Socorex™ 187 Valve de seringue.
  • Pièces de rechange pour Socorex™ 187 modèles de seringues pour alimentation par sonde basés sur le volume de la seringue.
  • Chaque sachet comprend les éléments suivants :
    • 2 ressorts chacun.
    • 2 balles chacune.
    • 2 rondelles de soupape chacune.
    • 1 rondelle cylindrique par unité.
Spécification
Comprend Ressorts : 2/un., billes : 2/un., rondelles de vannes : 2/un., une rondelle pour le corps.
Type de produit Sachet pour kit de pièces de rechange
Volume (métrique) 10 ml
À utiliser avec (équipement) Seringue d’alimentation en tube Socorex 187, 10 ml