Learn More
BRAND™ Pointe de burette de rechange
Code produit 10434352 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
10434352 10 ml 1 pièce
10626483 25 ml 1 pièce
10502423 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10434352 Supplier BRAND™ Supplier No. 11510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.80€
    6.30€ / 1 pièces
    Économisez 0.50€
    7% de réduction
Expédition estimée: 15-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour burettes compactes et automatiques
  • Verre boro 3.3 transparent
  • Pour une utilisation avec burettes compactes et burettes automatiques compactes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Couleur Transparent
    Capacité (métrique) 10 ml
    À utiliser avec (équipement) Burette automatique compacte, burette compacte
    Matériau Verre borosilicaté
    Nb par paquet 1
    Volume (métrique) du réservoir 10 ml
    Type Embout de burette