Learn More
BRAND™ Pointe de burette de rechange
Code produit 10727444 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
1,2 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10727444 1,2 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10727444 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 11515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.09€
    7.50€ / 1 pièces
    Économisez 0.59€
    7% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pointe de burette de rechange pour une utilisation avec des burettes compactes, burettes automatiques et titrateurs.
  • En verre ambré
  • Pointe de rechange
  • Pour burettes de 25 ml et 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Longueur (métrique) 7,1 cm
À utiliser avec (équipement) Burette automatique et compacte de 25 et 50 ml
Matériau Verre borosilicaté (5.4)
Hauteur (métrique) 1,2 cm