Learn More
BRAND™ Tube de remplissage de rechange
Code produit 10083933 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau : PVC
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10083933 Matériau : PVC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10083933 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 11525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.80€
    4.40€ / 1 pièces
    Économisez 1.40€
    24% de réduction
 Article restreint
En stock
Tubulure de rechange pour burettes automatiques et burettes automatiques compactes.
  • Fabriquée en PVC
  • Transparent
  • Flacon fileté couplé avec une bague
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 13,5 cm
À utiliser avec (équipement) Burettes automatiques et burettes automatiques compactes
Matériau PVC
Hauteur (métrique) 2 cm