Learn More
Buerkle™ Tête de pulvérisation de rechange pour flacon pulvérisateur Buerkle™
Code produit 11818000 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11818000 250 ml 1 pièce
13471379 500 ml 1 pièce
10452080 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11818000 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03092025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.88€
    2.65€ / 1 pièces
    Économisez 4.23€
    61% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PP et en PE. Les têtes de pulvérisation Buerkle™ pour flacon pulvérisateur sont équipées d’un pulvérisateur à levier avec buse réglable.
  • Fabriqués en polypropylène et en polyéthylène
  • Pompe à levier avec buse réglable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Volume (métrique) de distribution 1,2 ml/coup
Couleur de bouchon Blanc
Type de produit Pulvérisateur à pompe à levier avec buse réglable
À utiliser avec (équipement) Flacon pulvérisateur
Matériau du bouchon PEBD, polypropylène, acier inox
Type de bouchon Pulvérisateur
Distribution par le bouchon Oui