Learn More
IKA™ Cutter de rechange en acier inox
Code produit 10394431 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Pour broyer des matériaux avec une dureté allant jusqu’à 5 sur l’échelle de Mohs
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
10394431 Pour broyer des matériaux avec une dureté allant jusqu’à 5 sur l’échelle de Mohs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10394431 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0000328200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.54€
    119.00€ / 1 pièces
    Économisez 9.54€
    7% de réduction
En stock
Spécification
Type de produit Cutter de rechange
À utiliser avec (application) Pour broyer des matériaux avec une dureté allant jusqu’à 5 sur l’échelle de Mohs
Dureté Jusqu’à 5 sur l’échelle de Mohs
Matériau Acier inoxydable