Learn More
Sparfloxacin, MedChemExpress
Description
Sparfloxacin (CI-978) is a fluoroquinolone antibiotic, shows broad and potent antibacterial activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sparfloxacin |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 110871-86-8 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H22F2N4O3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | CI-978 AT-4140 |
| Informations sur la solubilité | 0.1 M NaOH : 50 mg/mL (127.42 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (8.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Afficher plus |