Learn More
Brady™ SPC™ Kit Conteneur Absorbants 1000 L, Entretien
Code produit 30533340 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
254,27 gal.
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533340 254,27 gal. 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533340 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 319369
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2945.50€
    2725.53€ / 1 kits
    Économisez 219.97€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Kit anti-déversement à ouverture frontale conçu pour les déversements importants de liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc. Le couvercle supérieur et frontal à ouverture frontale facilite l'accès aux absorbants contenus dans le kit.
  • Absorbe jusqu'à 883 L (contenu complet d'un GRV)
  • Équipé de roues pour faciliter son déplacement jusqu'au lieu du déversement
  • Façade rabattable pour un accès rapide et facile
Spécification
Couleur Jaune
Capacité (impériale) 254,27 gal.
Type Kit de conteneur
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, procédés, entreposage et logistique
Comprend 400 coussins GP200-M, 2 rouleaux MRO15-E, 4 flèches UN510, 30 socs AW430, 10 socs AW124, 20 coussins AW1818, 1 paire de gants SPK-HANDSCH, 1 paire de lunettes de protection SPK-BRIL, 50 sacs à déchets
Modèle Sorbant universel
Largeur (impériale) 47,44 in
Largeur (métrique) 1205 mm
Hauteur (impériale) 51,77 in
Hauteur (métrique) 1315 mm
Profondeur (impériale) 42,72 in
Profondeur (métrique) 1085 mm
Alternate Part Number SKA-1100
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.