Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants, neutralisants d'acide, produits chimiques spéciaux, kit anti-déversement
Code produit 30533401 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
4,491 gal.
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533401 4,491 gal. 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533401 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 241138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.90€
    157.45€ / 1 kits
    Économisez 13.45€
    7% de réduction
En stock
Disposez des kits anti-déversement dans vos locaux afin d'être prêt en cas de déversement. Ces kits combinent protections, EPI et accessoires pour vous préparer aux situations d'urgence.
Disposez des kits anti-déversement dans vos locaux afin d'être prêt en cas de déversement.
  • Ces kits combinent protections, EPI et accessoires pour vous préparer aux situations d'urgence.
  • Ce kit anti-déversement contient des polymères neutralisants chimiques qui assurent un contrôle sûr des déversements grâce à un indicateur de changement de couleur qui reflète la neutralisation.
  • Permet de contrôler en toute sécurité les déversements de la plupart des acides (y compris les déversements de batteries sur les surfaces lisses).
Spécification
Capacité (impériale) 4,491 gal.
Type Kit de contrôle des déversements
Comprend 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-ACID, 1 x seau, 1 x pelle et racloir
Modèle Sorbant pour produits chimiques
Alternate Part Number SKA-BKTACIDE-E