Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants ALLWICK Kit anti-déversement universel d'entretien ADR-L
Code produit 30533307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
14265 gal.
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) unitSize
30533307 14265 gal. 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533307 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813866
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.70€
    137.02€ / 1 kits
    Économisez 1.68€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le SKA-ADR-L est un kit anti-déversement portable livré dans un sac transparent et résistant avec bandoulière. Conçu pour les petits déversements de liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc. Nécessite un minimum d'espace de stockage tout en contenant tous les absorbants nécessaires pour gérer un petit déversement.
Le SKA-ADR-L est un kit anti-déversement portable livré dans un sac transparent et résistant avec bandoulière.
  • Conçu pour les petits déversements de liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc.
  • Nécessite un minimum d'espace de stockage tout en contenant tous les absorbants nécessaires pour gérer un petit déversement : Des sacs pour contenir le déversement – des coussins et des oreillers pour le nettoyage.
  • Le sac transparent et résistant facilite la vérification du matériel d'intervention en cas de déversement.
  • Accès rapide et facile aux absorbants assurant une réponse rapide grâce à la fermeture éclair qui ouvre toute la face avant du sac.
  • Contenu : 35 coussins (41 x 51 cm), 1 soc (7,6 cm x 122 cm), 1 soc (7,6 cm x 244 cm), 1 oreiller (43 x 48 cm), 4 oreillers (25 x 25 cm), 1 paire de gants et 2 sacs d'élimination.
Spécification
Couleur Jaune
Capacité (impériale) 14265 gal.
Type Kit de contrôle des déversements
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, procédés, entreposage et logistique
À utiliser avec (équipement) Intervention d'urgence en cas de déversement
Comprend 35 compresses (40 x 50 cm), 1 compresse (7,6 cm de diamètre x 122 cm), 1 compresse (7,6 cm de diamètre x 244 cm), 1 oreiller (43 x 48 cm), 4 oreillers (23 x 23 cm), 1 paire de gants, une notice d'utilisation et 2 sacs de récupération
Modèle Sorbant universel
Alternate Part Number SKA-ADR-L