Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants ALLWICK Kit anti-déversement universel d'entretien ADR_S
Code produit 30533323 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
9,774 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533323 9,774 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533323 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813863
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    95.30€ / 1 pièces
    Économisez 12.70€
    11% de réduction
En stock
Le SKA-ADR-S est un kit anti-déversement portable livré dans un sac transparent et résistant avec bandoulière. Conçu pour les petits déversements de liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc. Nécessite un minimum d'espace de stockage tout en contenant tous les absorbants nécessaires pour gérer un petit déversement.
Le SKA-ADR-S est un kit anti-déversement portable livré dans un sac transparent et résistant avec bandoulière.
  • Conçu pour les petits déversements de liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc.
  • Nécessite un minimum d'espace de stockage tout en contenant tous les absorbants nécessaires pour gérer un petit déversement : Des sacs pour contenir le déversement – des coussins et des oreillers pour le nettoyage.
  • Le sac transparent et résistant facilite la vérification du matériel d'intervention en cas de déversement.
  • Accès rapide et facile aux absorbants assurant une réponse rapide grâce à la fermeture éclair qui ouvre toute la face avant du sac.
  • Contenu : 25 compresses (41 x 51 cm), 4 sachets (7,6 x 122 cm), 1 paire de gants et 1 sac de collecte.
Spécification
Couleur Jaune
Capacité (impériale) 9,774 gal.
Type Kit de contrôle des déversements
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, procédés, entreposage et logistique
À utiliser avec (équipement) Intervention d'urgence en cas de déversement
Comprend 25 compresses (41 x 51 cm), 4 chaussettes (7,6 x 122 cm), 1 paire de gants et 1 sac à déchets
Modèle Sorbant universel
Alternate Part Number SKA-ADR-S