Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants ALLWICK Kit de conteneur mobile universel
Code produit 30533301 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
32,229 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533301 32,229 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533301 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    504.20€
    467.45€ / 1 pièces
    Économisez 36.75€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Le SKA-120 est un kit anti-déversement sur roues, livré dans un conteneur en polyéthylène avec couvercle à charnière. Conçu pour les déversements de taille moyenne de liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc. Le conteneur est résistant aux intempéries et protège les absorbants contre la saleté, l'humidité et les dommages.
Le SKA-120 est un kit anti-déversement sur roues, livré dans un conteneur en polyéthylène avec couvercle à charnière.
  • Conçu pour les déversements de taille moyenne de liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc.
  • Le conteneur est résistant aux intempéries et protège les absorbants contre la saleté, l'humidité et les dommages.
  • Le couvercle à charnière permet un accès facile aux produits.
  • Les roues permettent une excellente mobilité à l'intérieur comme à l'extérieur.
  • Contenu : 50 coussins (41 x 51 cm), 12 socs (7,6 cm x 122 cm), 6 oreillers (43 x 48 cm), 1 paire de gants, 1 paire de lunettes de protection et 3 sacs de collecte.
Spécification
Couleur Jaune
Capacité (impériale) 32,229 gal.
Type Kit de conteneur mobile
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, procédés, entreposage et logistique
À utiliser avec (équipement) Intervention d'urgence en cas de déversement
Comprend 50 coussinets GP200-M, 12 semelles AW402, 6 oreillers AW1818, 1 paire de lunettes de protection, 1 paire de gants et 3 sacs en plastique
Modèle Sorbant universel
Largeur (impériale) 19,685 in
Largeur (métrique) 50 cm
Hauteur (impériale) 35,44 in
Hauteur (métrique) 90 cm
Profondeur (impériale) 21,26 in
Profondeur (métrique) 54 cm
Alternate Part Number SKA-120