Learn More
Brady™ SPC™ Kit anti-déversement spécialisé pour absorbants, base et produits chimiques neutralisants
Code produit 30533372 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
4,491 gal.
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533372 4,491 gal. 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533372 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 241139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.40€
    163.75€ / 1 kits
    Économisez 13.65€
    7% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Positionnez des kits anti-déversement dans vos locaux afin d'être prêt en cas de déversement. Ces kits combinent protections, accessoires et EPI pour vous préparer aux situations d'urgence. Ce kit anti-déversement contient des polymères neutralisants chimiques qui assurent un contrôle sûr des déversements grâce à un indicateur de changement de couleur qui reflète la neutralisation.
Disposez des kits anti-déversement dans vos locaux afin d'être prêt en cas de déversement.
  • Ces kits combinent protections, accessoires et EPI pour vous préparer aux situations d'urgence.
  • Ce kit anti-déversement contient des polymères neutralisants chimiques qui assurent un contrôle sûr des déversements grâce à un indicateur de changement de couleur qui reflète la neutralisation.
  • À utiliser pour neutraliser les substances fortement basiques avant le nettoyage.
Spécification
Capacité (impériale) 4,491 gal.
Type Kit de contrôle des déversements
Comprend 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x AW412 (813789), 10 x GP100-M (813812), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS, (198790) 1 x SPC-BASE, 1 x seau, 1 x pelle et racloir
Modèle Sorbant pour produits chimiques
Alternate Part Number SKA-BKTBASE-E