Learn More
Brady™ SPC™ Kit absorbant spécial pour déversements d'acide de batterie
Code produit 30533339 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
5,283 gal.
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533339 5,283 gal. 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533339 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 241135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    144.85€ / 1 kits
    Économisez 12.15€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Placez les kits anti-déversement d'acide de batterie près d'une station d'échange de batteries et autour de vos locaux afin d'être prêt en cas de déversement. Ce kit anti-déversement est conçu pour absorber l'acide de batterie sur les surfaces lisses et rugueuses tout en restant chimiquement inerte.
Placez les kits anti-déversement d'acide de batterie près d'une station d'échange de batteries et dans vos locaux afin d'être prêt en cas de déversement.
  • Ce kit anti-déversement est conçu pour absorber l'acide de batterie sur les surfaces lisses et rugueuses tout en restant chimiquement inerte.
  • Ces kits combinent compresses, produits anti-déversement, EPI et accessoires pour vous préparer aux situations d'urgence.
  • Ce kit anti-déversement contient des polymères neutralisants chimiques qui assurent un contrôle sûr des déversements grâce à un indicateur de changement de couleur qui reflète la neutralisation.
Spécification
Capacité (impériale) 5,283 gal.
Type Kit de contrôle des déversements
Comprend 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-ACID, 1 x Bucket, 1 x Scoop and Scraper, 1 x SF-JAR-CS (149265)
Modèle Acides
Alternate Part Number SKH-BATT-E