Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants BrightSorb Rouleau absorbant de sécurité haute visibilité, poids moyen
Code produit 30533391
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
78 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30533391 78 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533391 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 309072
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MAXX signifie des performances accrues sans poids supplémentaire. Absorbant chimique spécialement développé, de couleur jaune pour plus de sécurité et une séparation facile des déchets dangereux, tampon de poids moyen. Ne réagit pas avec les fluides agressifs.
  • Cet absorbant aux couleurs vives, traité aux tensioactifs, capture une large gamme de produits chimiques agressifs tout en restant chimiquement inerte.
  • Poids moyen - optimal pour la plupart des besoins d'entretien général
  • Les perforations permettent de maîtriser les coûts et de réduire le gaspillage en vous permettant d'utiliser uniquement ce dont vous avez besoin.
  • Message imprimé : Avertit des risques de glissades, de trébuchements et de chutes.
  • Couleur vive : signale les fuites, les gouttes ou les déversements même en faible luminosité.
Spécification
Couleur Noir, rouge sur jaune
Capacité (métrique) 78 L
Matériau Polypropylène
Type Tampon absorbant
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
Modèle Sorbant pour produits chimiques
Longueur (impériale) 150.919 ft.
Longueur (métrique) 46 m
Largeur (impériale) 14,96 in
Largeur (métrique) 38 cm
Alternate Part Number CH15-PE