Learn More
Brady™ SPC™ Kit de conteneur mobile pour absorbants chimiques
Code produit 30533318 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
61,55 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533318 61,55 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533318 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    905.20€
    837.40€ / 1 pièces
    Économisez 67.80€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Le SKH-240 est un kit anti-déversement sur roues qui se présente dans un conteneur en polyéthylène avec couvercle à charnière. Conçu pour les déversements importants de produits chimiques et de liquides dangereux. Le conteneur est résistant aux intempéries et protège les absorbants contre la saleté, l'humidité et les dommages. Le couvercle à charnière permet un accès facile aux produits.
Le SKH-240 est un kit anti-déversement sur roues, livré dans un conteneur en polyéthylène avec couvercle à charnière.
  • Conçu pour les déversements importants de produits chimiques et de liquides dangereux.
  • Le conteneur est résistant aux intempéries et protège les absorbants contre la saleté, l'humidité et les dommages.
  • Le couvercle à charnière permet un accès facile aux produits.
  • Les roues permettent une excellente mobilité à l'intérieur comme à l'extérieur.
  • Contenu : 150 coussins (41 x 51 cm), 6 socs (7,6 x 244 cm), 8 oreillers (43 x 48 cm), 2 paires de gants, 2 paires de lunettes de protection et 6 sacs de déchets.
Spécification
Couleur Jaune
Capacité (impériale) 61,55 gal.
Type Kit de conteneur mobile
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, procédés, entreposage et logistique
À utiliser avec (équipement) Intervention d'urgence en cas de déversement
Comprend 150 serviettes hygiéniques (41 x 51 cm), 6 chaussettes (7,6 x 244 cm), 8 oreillers (43 x 48 cm), 2 paires de gants, 2 paires de lunettes de protection et 6 sacs poubelle.
Modèle Sorbant pour produits chimiques
Largeur (impériale) 29,13 in
Largeur (métrique) 74 cm
Hauteur (impériale) 41,73 in
Hauteur (métrique) 106 cm
Profondeur (impériale) 24,80 in
Profondeur (métrique) 63 cm
Alternate Part Number SKH-240