Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants pour déversements chimiques
Code produit 30533321 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
2,378 gal.
Conditionnement:
10 kits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533321 2,378 gal. 10 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533321 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.80€
    59.18€ / 10 kits
    Économisez 4.62€
    7% de réduction
En stock
SA-SBH est un kit anti-déversement portable qui se présente dans une boîte distributrice pratique. Conçu pour les déversements limités de produits chimiques et de liquides dangereux. La boîte en plastique réutilisable peut être remplie une fois les absorbants utilisés. Léger, il peut donc être facilement accroché aux murs des laboratoires et des zones de stockage ou fixé à un chariot élévateur.
SA-SBH est un kit anti-déversement portable qui se présente dans une boîte distributrice pratique.
  • Conçu pour les déversements limités de produits chimiques et de liquides dangereux.
  • La boîte en plastique réutilisable peut être remplie une fois les absorbants utilisés.
  • Léger, il peut donc être facilement accroché aux murs des laboratoires et des zones de stockage ou fixé à un chariot élévateur.
  • Sa couleur jaune vif permet une identification et une utilisation rapides.
  • Divers domaines d'application : dans les zones de stockage de liquides, derrière le siège d'un camion, dans les environnements de laboratoire, dans les postes de travail manipulant des liquides.
  • Contenu : 10 blocs-notes (41 x 51 cm)
Spécification
Couleur Vert
Capacité (impériale) 2,378 gal.
Matériau Polypropylène
Type bac de rétention
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, procédés, entreposage et logistique
À utiliser avec (équipement) Intervention d'urgence en cas de déversement
Comprend 10 blocs-notes (41 x 51 cm)
Modèle Sorbant pour produits chimiques
Longueur (impériale) 19,69 po
Longueur (métrique) 50 cm
Largeur (impériale) 15,74 in
Largeur (métrique) 40 cm
Alternate Part Number SA-SBH