Learn More
Brady™ SPC™ Sacs absorbants pour bouchons de vidange (grand format)
Description
- Le BAG-PU-L est un sac de transport en polyuréthane qui protège le joint de vidange PU90, PU110 pendant le stockage et facilite le transport.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Type | Sacs de protection pour drains |
| À utiliser avec (équipement) | Pour protéger le joint de vidange PU90, PU110 ou la barrière anti-déversement SB-3 pendant le stockage et pour faciliter le transport |
| Modèle | Contenir les déversements |
| Longueur (impériale) | 4.265 ft. |
| Longueur (métrique) | 1.30 m |
| Diamètre (impériale) | 9,843 in |
| Diamètre (métrique) | 25.00 cm |
| Alternate Part Number | SAC-PU-L |