Learn More
Brady™ SPC™ Sacs absorbants pour bouchons de vidange, petits
Code produit 30533392 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
80 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
30533392 80 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533392 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.10€
    70.59€ / 1 pièces
    Économisez 5.51€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Le BAG-PU-S est un sac de transport en polyuréthane qui protège le joint de vidange PU50 et PU60 pendant le stockage et facilite le transport.
  • Un sorbant chimique soc, rempli de polypropylène fondu-soufflé chimiquement qui absorbe les produits chimiques et les liquides dangereux.
  • Action d'absorption capillaire forte : L'absorption commence instantanément au contact du liquide renversé, inutile de retourner le SoC.
  • Conception flexible.
Spécification
Couleur Jaune
Type Sacs de protection pour drains
À utiliser avec (équipement) Pour protéger les joints de vidange PU50 et PU60 pendant le stockage et pour faciliter le transport.
Modèle Contenir les déversements
Longueur (impériale) 31,496 in
Longueur (métrique) 80 cm
Diamètre (impériale) 7,874 in
Diamètre (métrique) 20.00 cm
Alternate Part Number SAC-PU-S