Learn More
Brady™ SPC™ Rouleau absorbant pour trafic intense
Code produit 30533385 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
92 l
185 l
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30533385 185 l 1 pièce
30533343 92 l 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30533385 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.40€
    270.21€ / 1 pièces
    Économisez 22.19€
    7% de réduction
En stock
Rouleau absorbant universel à 2 plis, gris, épais, collé et perforé à multiples reprises, qui absorbe les liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc. Le tissage spunbound sur une face offre durabilité et faible peluchage sur une face. Perforations multiples pour faciliter l'utilisation et minimiser les déchets.
Rouleau absorbant universel à 2 plis, gris, épais, collé et perforé à multiples reprises, qui absorbe les liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc.
  • Le tissage non tissé à une face offre durabilité et faible peluchage sur une face.
  • Perforations multiples pour faciliter l'utilisation et minimiser les déchets.
  • Absorbant d'entretien multi-usages pouvant être utilisé de cinq manières différentes : comme un bac pour recueillir les fuites et les gouttes autour des machines, comme une lingette pour nettoyer les machines ou les pièces de machines, comme un coussin pour absorber les petits déversements, comme un rouleau pour sécuriser les allées, comme un oreiller sous les sources de gouttes persistantes.
Spécification
Couleur Gris
Capacité (impériale) 48,871 gal.
Capacité (métrique) 185 l
Type Rouleau absorbant
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
Modèle Sorbant universel
Longueur (impériale) 150.919 ft.
Longueur (métrique) 46 m
Largeur (impériale) 29,921 in
Largeur (métrique) 76 cm
Alternate Part Number HT777-E