Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants Section MAKE-A-BERM
Code produit 30533335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
4.57 m x 14 cm x 5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
30533335 4.57 m x 14 cm x 5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533335 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813981
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le matériau en vinyle durable résiste aux huiles, aux liquides de refroidissement et à la plupart des produits chimiques. Sa construction souple reprend sa forme initiale, même si on passe dessus avec un chariot élévateur. Facile à installer et convivial. Couleur jaune pour une visibilité optimale. Inutile de construire des bordures en ciment coûteuses ou d'installer des barrières métalliques.
SB-MAB-WALL est une barrière anti-déversement de 4,5 m de long, fabriquée en vinyle durable, utilisée pour contenir les équipements sujets aux fuites et/ou protéger les allées très fréquentées.
  • Le matériau en vinyle durable résiste aux huiles, aux liquides de refroidissement et à la plupart des produits chimiques.
  • Construction souple (remplie de mousse) - reprend sa forme initiale, même si vous roulez dessus avec un chariot élévateur.
  • Facile à installer et convivial.
  • Couleur jaune pour une visibilité optimale.
  • L’absence de coûts liés à la construction de bordures en ciment onéreuses ou à l’installation de barrières métalliques représente une économie substantielle.
Spécification
Couleur Jaune
Matériau Vinyle
Type Kit de digue de confinement
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, secteur public, santé, industrie manufacturière, secteur maritime, transports en commun, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
Modèle Contenir les déversements
Dimensions (L x l x H) 4.57 m x 14 cm x 5 cm
Longueur (impériale) 14.993 ft.
Longueur (métrique) 4.57 m
Largeur (impériale) 5,512 in
Largeur (métrique) 14 cm
Hauteur (impériale) 1,969 in
Hauteur (métrique) 5 cm
Alternate Part Number SB-MAB-WALL