Learn More
Brady™ SPC™ Kit absorbant pour huile uniquement
Code produit 30533387 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
48,872 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533387 48,872 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533387 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.20€
    441.15€ / 1 pièces
    Économisez 35.05€
    7% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Le SA-AFO est composé d'un rouleau absorbant les huiles et les liquides à base de pétrole, blanc, épais et double épaisseur, lié et perforé, et d'un tapis de base anti-fatigue en caoutchouc nitrile. Sa conception spéciale assure une flottabilité qui soulage la fatigue. Sans silicone, ce tapis peut être utilisé dans les ateliers de peinture automobile.
SA-AFO est une combinaison d'un rouleau absorbant à 2 plis, blanc, lourd, collé et perforé, absorbant uniquement l'huile (76 cm x 46 m, perforé tous les 76 cm) qui absorbe l'huile et les liquides à base de pétrole et d'un tapis de base anti-fatigue en caoutchouc nitrile (82 x 152 cm).
  • Sa conception spéciale assure une flottabilité qui soulage la fatigue.
  • Sans silicone, ce tapis peut être utilisé dans les ateliers de peinture automobile.
  • Le caoutchouc nitrile de haute qualité rend le tapis anti-fatigue résistant à l'huile.
  • Conçu pour assurer la sécurité des travailleurs tout en protégeant le sol des huiles et autres liquides industriels.
Spécification
Couleur Gris
Capacité (impériale) 48,872 gal.
Capacité (métrique) 185 L
Type Kit absorbant
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, procédés, entreposage et logistique
Comprend Un rouleau perforé de 76 cm x 46 m et un tapis de sol anti-fatigue de 82 x 152 cm
Modèle Sorbant à base d'huile uniquement
Alternate Part Number SA-AFO