Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants pour déversements extérieurs, kit mobile, produits chimiques
Shop All Brady ProductsBeskrivning
- Déplacez facilement ce kit anti-déversement dans vos locaux.
- Le couvercle à charnières protège efficacement l'intérieur des intempéries.
- Peut être verrouillé si nécessaire
Specifikationer
Specifikationer
| Couleur | Jaune |
| Capacité (impériale) | 11,23 gal. |
| Type | Kit de contrôle des déversements |
| À utiliser avec (équipement) | Intervention d'urgence en cas de déversement |
| Comprend | 1 chariot porte-conteneurs SC-75, 35 coussins UN100-E, 4 chaussettes HAZ412 de 122 cm, 1 oreiller HAZ1818, 1 paire de gants SPK-HANDSCH-HAZ, 1 paire de lunettes de protection SPK-BRIL, 1 sac à déchets BAG-DIS-YEL |
| Modèle | Sorbant pour produits chimiques |
| Largeur (impériale) | 23,23 in |
| Largeur (métrique) | 590 mm |
| Hauteur (impériale) | 42,13 in |
| Hauteur (métrique) | 1070 mm |
| Visa mer |