Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants Kit mobile extérieur anti-déversement, entretien
Artikelnummer. 30533362 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacité (impériale):
10,56 gal.
Packungsgröße:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (impériale) Packungsgröße
30533362 10,56 gal. 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30533362 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 321659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.40€
    323.98€ / 1 kits
    Économisez 25.42€
    7% de réduction
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Kit anti-déversement conçu pour le stockage extérieur du matériel de lutte contre les déversements. Contient des absorbants pour le nettoyage des liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc.
  • Déplacez facilement ce kit anti-déversement dans vos locaux.
  • Le couvercle à charnières protège efficacement l'intérieur des intempéries.
  • Peut être verrouillé si nécessaire
Spezifikation
Couleur Jaune
Capacité (impériale) 10,56 gal.
Type Kit de contrôle des déversements
À utiliser avec (équipement) Intervention d'urgence en cas de déversement
Comprend 1 chariot porte-conteneurs SC-75, 35 compresses GP100-M, 4 chaussettes AW412 de 122 cm, 1 oreiller AW1818, 1 paire de gants SPK-HANDSCH-HAZ, 1 paire de lunettes de protection SPK-BRIL, 1 sac à déchets BAG-DIS-YEL
Modèle Sorbant universel
Largeur (impériale) 23,23 in
Largeur (métrique) 590 mm
Hauteur (impériale) 42,13 in
Hauteur (métrique) 1070 mm
Profondeur (impériale) 17,13 in
Profondeur (métrique) 435 mm
Alternate Part Number SKA-75
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.