Learn More
Brady™ SPC™ Kit absorbant pour déversements extérieurs, produits chimiques
Code produit 30533298 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
34,10 gal.
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533298 34,10 gal. 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533298 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 321690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.90€
    766.23€ / 1 kits
    Économisez 63.67€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Kit anti-déversement conçu pour le stockage extérieur du matériel de lutte contre les déversements. Contient des absorbants pour nettoyer les produits chimiques et les liquides dangereux.
  • Le couvercle à charnières protège efficacement l'intérieur des intempéries.
  • Un compartiment pratique intégré au couvercle permet de ranger les équipements de protection individuelle essentiels.
  • Peut être verrouillé si nécessaire
Spécification
Couleur Jaune
Capacité (impériale) 34,10 gal.
Type Kit de contrôle des déversements
À utiliser avec (équipement) Utilisable comme kit anti-déversement ou comme station de stockage et de distribution de absorbant
Comprend 1 bac à gravier, 100 tampons UN100-E, 10 chaussettes HAZ412 (122 cm), 5 coussins HAZ1818, 1 paire de gants SPK-HANDSCH-HAZ, 1 paire de lunettes de protection SPK-BRIL, 5 sacs à déchets BAG-DIS-YEL
Modèle Sorbant pour produits chimiques
Largeur (impériale) 39,37 in
Largeur (métrique) 1000 mm
Hauteur (impériale) 26,22 in
Hauteur (métrique) 666 mm
Profondeur (impériale) 29,53 in
Profondeur (métrique) 750 mm
Alternate Part Number SKH-220