Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants QUICKWIK Granulés Universels Sac de 50 L
Code produit 30533402 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
7 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533402 7 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533402 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 313469
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.45€
    46.49€ / 1 pièces
    Économisez 5.96€
    11% de réduction
En stock
Gérez les déversements, les fuites et les écoulements industriels avec QUICKWIK.™ Absorbant granulaire universel, plus de 4 fois plus absorbant que l'argile granulaire, sans substances cancérigènes ni poussière.
  • Absorbant de qualité supérieure fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés
  • Absorbe efficacement les hydrocarbures, les fluides à base d'eau et la plupart des produits chimiques agressifs.
  • Certifié sans danger pour l'élimination en décharge
  • Léger et facile à déployer
  • Sacs individuels
Spécification
Capacité (impériale) 7 gal.
Type Sorbant universel
Format Absorbant granulaire
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
Modèle Non abrasif
Dimensions 33.00 (W) x 58.00 (H) x 15.00 cm (D)
Largeur (impériale) 12,99 in
Largeur (métrique) 33 cm
Hauteur (impériale) 22,83 in
Hauteur (métrique) 58 cm
Alternate Part Number QW-20-1