Learn More
Brady™ SPC™ Kit d'entretien chimique SitePoint pour absorbants
Code produit 17811755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
26,4 gal.
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) unitSize
17811755 26,4 gal. 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17811755 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 309080
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour déplacer le matériel de lutte contre les déversements à proximité de risques spécifiques. Doté de deux roues en caoutchouc pour faciliter le déplacement du chariot là où cela est nécessaire, il est particulièrement adapté aux activités de maintenance, sur les chantiers de construction et autres sites temporaires.
  • Unité mobile SitePoint équipée de produits adaptés au nettoyage des déversements courants.
  • Il est doté de deux roues (200 mm) pour faciliter le déplacement et de points d'ancrage pour une installation fixe.
  • Fixez les objets au panneau arrière à l'aide de vis ou de boulons autotaraudeurs.
  • Convient pour une utilisation intérieure ou extérieure
  • Comprend trois points d'ancrage sur la base, permettant de boulonner l'unité au sol afin d'éviter tout déplacement du chariot sans autorisation.
Spécification
Couleur Jaune, blanc
Capacité (impériale) 26,4 gal.
Capacité (métrique) 100 L
Matériau MDPE
Type Kit de contrôle des déversements
Format Kit de contrôle des déversements
À utiliser avec (application) Procesamiento de bebidas y alimentos, química, atención médica, marítima, petróleo y gas, farmacéutica, almacenamiento
Comprend Unidad móvil SitePoint, recarga de productos químicos, dispensador de rollos de pared (50 cm de ancho), unidad de almacenamiento para guantes, unidad de almacenamiento para gafas protectoras, soporte para carteles A4, fijaciones
Longueur (impériale) 2,3 in
Longueur (métrique) 5.95 cm
Largeur (impériale) 29,724 in
Largeur (métrique) 75.5 cm
Hauteur (métrique) 172.5 cm
Profondeur (métrique) 5.95 cm
Poids (impériale) 35.3 lb.
Poids (métrique) 16 kg
Alternate Part Number SPHS1-BB1-YE-CHEM