Learn More
Brady™ SPC™ Kit anti-déversement SitePoint avec absorbants
Description
- Unité mobile SitePoint équipée de produits adaptés au nettoyage des déversements courants.
- Il est doté de deux roues (200 mm) pour faciliter le déplacement et de points d'ancrage pour une installation fixe.
- Fixez les objets au panneau arrière à l'aide de vis ou de boulons autotaraudeurs.
- Convient pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Comprend trois points d'ancrage sur la base, permettant de boulonner l'unité au sol afin d'éviter tout déplacement du chariot sans autorisation.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune, blanc |
| Capacité (impériale) | 26,4 gal. |
| Capacité (métrique) | 100 L |
| Matériau | MDPE |
| Type | Kit de contrôle des déversements |
| Format | Kit de contrôle des déversements |
| À utiliser avec (application) | Procesamiento de bebidas y alimentos, química, atención médica, marítima, petróleo y gas, farmacéutica, almacenamiento |
| Comprend | Unidad móvil SitePoint, pala SPK, kit económico para derrames, Spillfix, soporte de suelo y fijaciones |
| Longueur (impériale) | 2,3 in |
| Longueur (métrique) | 5.95 cm |
| Afficher plus |