Learn More
Brady™ SPC™ Couvercle de drain absorbant SlikStopper
Beschreibung
PU50 est un joint d'étanchéité pour canalisations, fabriqué en polyuréthane flexible, qui assure l'étanchéité des canalisations.
- Résistant à l'eau, aux huiles et à de nombreux produits chimiques.
- Couleur jaune pour une visibilité optimale. Réutilisable après nettoyage à l'eau et au savon.
- Fonctionne mieux sur les surfaces lisses.
- Un joint de vidange robuste qui assure une étanchéité parfaite et empêche les débordements !
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Jaune, noir |
| Matériau | Polyuréthane |
| Type | Couvercle de vidange |
| Longueur (impériale) | 19,685 in |
| Longueur (métrique) | 50 cm |
| Largeur (impériale) | 19,685 in |
| Largeur (métrique) | 50 cm |
| Alternate Part Number | PU50 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?