Learn More
Brady™ SPC™ Couvercle de drain absorbant SlikStopper
Code produit 30533334 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 cm
60 cm
90 cm
110 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
30533334 110 cm 1 pièce
30533327 50 cm 1 pièce
30533315 60 cm 1 pièce
30533328 90 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30533334 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 196471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00€
    662.31€ / 1 pièces
    Économisez 54.69€
    7% de réduction
En stock
PU50 est un joint d'étanchéité pour canalisations, fabriqué en polyuréthane flexible, qui assure l'étanchéité des canalisations. Résistant à l'eau, aux huiles et à de nombreux produits chimiques. Couleur jaune pour une visibilité optimale. Réutilisable après nettoyage à l'eau et au savon. Fonctionne mieux sur les surfaces lisses. Un joint de vidange robuste qui assure une étanchéité parfaite et empêche les débordements !
PU50 est un joint d'étanchéité pour canalisations, fabriqué en polyuréthane flexible, qui assure l'étanchéité des canalisations.
  • Résistant à l'eau, aux huiles et à de nombreux produits chimiques.
  • Couleur jaune pour une visibilité optimale. Réutilisable après nettoyage à l'eau et au savon.
  • Fonctionne mieux sur les surfaces lisses.
  • Un joint de vidange robuste qui assure une étanchéité parfaite et empêche les débordements !
Spécification
Couleur Jaune
Matériau Polyuréthane
Type Couvercle de vidange
À utiliser avec (application) Industrie chimique, agroalimentaire, laboratoires, production, transport maritime, transports en commun, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
Longueur (impériale) 43,307 in
Longueur (métrique) 110 cm
Largeur (impériale) 43,307 in
Largeur (métrique) 110 cm
Alternate Part Number PU110