Learn More
Brady™ SPC™ Berme de confinement des déversements absorbants, QuickBerm Verrouillage rigide
Code produit 30533386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique) de vidange:
662 l
890 l
2 820 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) de vidange unitSize
30533386 662 l 1 pièce
30533325 890 l 1 pièce
30533399 2 820 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30533386 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 198531
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'extrême durabilité Rigid-Lock QuickBerm offre un déploiement immédiat et sécurisé ainsi qu'une préparation optimale en cas de déversement. Les supports muraux Rigid-Lock intégrés maximisent l'espace utilisable à l'intérieur du talus et réduisent considérablement les risques de trébuchement sur le périmètre du talus.
L'extrême durabilité Rigid-Lock QuickBerm offre un déploiement immédiat et sécurisé ainsi qu'une préparation optimale en cas de déversement.
  • Les supports muraux Rigid-Lock intégrés maximisent l'espace utilisable à l'intérieur du talus et réduisent considérablement les risques de trébuchement sur le périmètre du talus.
  • Ce matériau haute performance résiste à une large gamme de produits chimiques, notamment le pétrole, les huiles, les graisses et la plupart des acides, et offre une large résistance aux UV – suffisamment durable pour une usure prolongée.
Spécification
Capacité (impériale) de vidange 174,882 gal.
Capacité (métrique) de vidange 662 l
Couleur Noir
Matériau Tissu enduit de PVC
Type Berme de confinement
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, secteur public, santé, industrie manufacturière, secteur maritime, transports en commun, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
Modèle Contenir les déversements
Longueur (impériale) 6.667 ft.
Longueur (métrique) 2.03 m
Largeur (impériale) 4.665 ft.
Largeur (métrique) 1.42 m
Hauteur (impériale) 12,008 in
Hauteur (métrique) 30.50 cm
Alternate Part Number SB-QB-RL21