Learn More
Brady™ SPC™ Berme de confinement des déversements absorbants, QuickBerm Verrouillage rigide
Code produit 30533399 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique) de vidange:
662 l
890 l
2 820 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) de vidange Conditionnement
30533399 2 820 l 1 pièce
30533386 662 l 1 pièce
30533325 890 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30533399 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 198533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2391.90€
    2215.57€ / 1 pièces
    Économisez 176.33€
    7% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
L'extrême durabilité Rigid-Lock QuickBerm offre un déploiement immédiat et sécurisé ainsi qu'une préparation optimale en cas de déversement. Les supports muraux Rigid-Lock intégrés maximisent l'espace utilisable à l'intérieur du talus et réduisent considérablement les risques de trébuchement sur le périmètre du talus.
L'extrême durabilité Rigid-Lock QuickBerm offre un déploiement immédiat et sécurisé ainsi qu'une préparation optimale en cas de déversement.
  • Les supports muraux Rigid-Lock intégrés maximisent l'espace utilisable à l'intérieur du talus et réduisent considérablement les risques de trébuchement sur le périmètre du talus.
  • Ce matériau haute performance résiste à une large gamme de produits chimiques, notamment le pétrole, les huiles, les graisses et la plupart des acides, et offre une large résistance aux UV – suffisamment durable pour une usure prolongée.
Spécification
Capacité (impériale) de vidange 744,965 gal.
Capacité (métrique) de vidange 2 820 l
Couleur Noir
Matériau Tissu enduit de PVC
Type Berme de confinement
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, secteur public, santé, industrie manufacturière, secteur maritime, transports en commun, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
Modèle Contenir les déversements
Longueur (impériale) 10.827 ft.
Longueur (métrique) 3.30 m
Largeur (impériale) 10.827 ft.
Largeur (métrique) 3.30 m
Hauteur (impériale) 12,008 in
Hauteur (métrique) 30.50 cm
Alternate Part Number SB-QB-RL33