Description
SC-XLBIN est un conteneur extra large fabriqué en polyéthylène résistant aux produits chimiques et à l'eau.
- Idéal pour créer vos propres kits d'intervention d'urgence personnalisés.
- Assez grand pour contenir une grande quantité d'absorbants ainsi que tous les outils ou petits équipements nécessaires.
Spécification
Spécification
| Couleur | orange |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Conteneur de kit de déversement |
| À utiliser avec (application) | Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, procédés, entreposage et logistique |
| Dimensions | X-Large |
| Poids (métrique) | 32.5 kg |
| Alternate Part Number | SC-XLBIN |