Learn More
Brady™ SPC™ Bacs absorbants pour déversements
Code produit 17891745 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
30 l
40 l
60 l
Longueur (métrique):
40 cm
40,5 mm
80 cm
100 cm
Largeur (métrique):
60 cm
80,5 cm
Poids (métrique):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Largeur (métrique) Poids (métrique) Conditionnement
17891745 40 l 80 cm 60 cm 6,5 kg 1 pièce
17801755 20 l 40 cm 60 cm 3 kg 1 pièce
17881745 30 l 40,5 mm 80,5 cm 4,5 kg 1 pièce
17821755 60 l 100 cm 60 cm 9 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17891745 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 306709
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Bac de récupération avec fond noir et plateforme jaune.
  • Pour les absorbants et la maîtrise des déversements
Spécification
Couleur Jaune, noir
Capacité (impériale) 10,6 gal
Capacité (métrique) 40 l
Matériau Polyéthylène
Type Plateau de rétention
À utiliser avec (application) Procesamiento de bebidas y alimentos, química, atención médica, fabricación, farmacéutica, laboratorio
Longueur (impériale) 31,496 in
Longueur (métrique) 80 cm
Largeur (impériale) 23,622 in
Largeur (métrique) 60 cm
Hauteur (impériale) 6,102 in
Poids (impériale) 14.3 lb.
Poids (métrique) 6,5 kg
Alternate Part Number SPTY-40-YL-BK