Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants Universal Plus Boom chimique
Code produit 30533358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13,00 cm
20,00 cm
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
30533358 20,00 cm 4 pièces
30533337 13,00 cm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30533358 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813848
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un barrage absorbant chimique utilisé pour absorber et contenir les produits chimiques, les liquides dangereux ainsi que les huiles et les fluides à base d'eau. La gaine extérieure robuste et durable maintient le matériau absorbant intact à l'intérieur de la barrière.
Un barrage absorbant chimique utilisé pour absorber et contenir les produits chimiques, les liquides dangereux ainsi que les huiles et les fluides à base d'eau.
  • La gaine extérieure robuste et durable maintient le matériau absorbant intact à l'intérieur de la barrière.
  • La corde intérieure assure la résistance lors du déploiement et de la récupération de la flèche.
  • Quatre agrafes placées dans une zone de tension critique renforcent la structure et empêchent la flèche de se fendre lors de la récupération.
  • Des clips et des anneaux métalliques permettent de relier plusieurs flèches.
Spécification
Couleur Gris, vert
Capacité (impériale) 68,95 gal.
Capacité (métrique) 261 L
Type Bouée absorbante
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
Modèle Sorbant pour produits chimiques
Longueur (impériale) 9.843 ft.
Longueur (métrique) 3 m
Diamètre (impériale) 7,874 in
Diamètre (métrique) 20,00 cm
Alternate Part Number UN810