Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants Universal Plus Rouleau chimique
Code produit 30533351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
23 m
46 m
Largeur (métrique):
38 cm
76 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
30533351 46 m 38 cm 2 pièces
30533377 23 m 38 cm 1 pièce
30533347 46 m 76 cm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30533351 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813844
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rouleau absorbant chimique à 2 plis, vert, de poids moyen, collé et doublement perforé, qui absorbe les produits chimiques et les liquides dangereux. La face non tissée offre une résistance supplémentaire ainsi qu’un peluchage moindre. Ne se dégrade pas et ne provoque pas de réaction chimique dangereuse avec le liquide absorbé.
Rouleaux absorbants chimiques à 2 plis, verts, de poids moyen, liés et doublement perforés, qui absorbent les produits chimiques et les liquides dangereux.
  • La face non tissée offre une résistance supplémentaire ainsi qu’un peluchage moindre.
  • Ne se dégrade pas et ne provoque pas de réaction chimique dangereuse avec le liquide absorbé.
  • La couleur verte signale aux travailleurs que le produit est utilisé pour des liquides dangereux.
  • La couleur verte permet également à l'utilisateur d'identifier et de trier les déchets dangereux en vue de leur élimination, ce qui permet de réduire les coûts d'élimination.
  • Perforé au milieu et transversalement pour permettre l'utilisation de la quantité exacte de matériau et ainsi réduire les déchets.
  • Idéal pour nettoyer les déversements de produits chimiques ou pour une utilisation en laboratoire.
Spécification
Couleur Vert
Capacité (impériale) 40,947 gal.
Capacité (métrique) 155 L
Type Rouleau absorbant
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
Modèle Sorbant pour produits chimiques
Longueur (impériale) 150.919 ft.
Longueur (métrique) 46 m
Largeur (impériale) 14,96 in
Largeur (métrique) 38 cm
Alternate Part Number UN15-2DP-E