Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants Universal Plus Rouleau chimique inerte
Code produit 30533375 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
3,17 gal
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
30533375 3,17 gal 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533375 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 834177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00€
    24.08€ / 1 pièces
    Économisez 1.92€
    7% de réduction
En stock
Le spunbond unilatéral offre une résistance accrue et produit moins de peluches. Chimiquement inerte, le produit ne se dégrade pas et ne provoque aucune réaction chimique dangereuse avec le liquide adsorbé. La couleur verte signale aux travailleurs que le produit est utilisé pour des liquides dangereux.
Le spunbond unilatéral offre une résistance accrue et produit moins de peluches.
  • Chimiquement inerte, le produit ne se dégrade pas et ne provoque aucune réaction chimique dangereuse avec le liquide adsorbé.
  • La couleur verte signale aux travailleurs que le produit est utilisé pour des liquides dangereux.
Spécification
Couleur Vert
Capacité (impériale) 3,17 gal
Capacité (métrique) 12.00 L
Type Rouleau absorbant
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
Modèle Sorbant pour produits chimiques
Longueur (impériale) 49.21 ft.
Longueur (métrique) 15 m
Largeur (impériale) 7,48 in
Largeur (métrique) 19 cm
Alternate Part Number UN295-P