Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants Universal Plus Rouleau chimique de laboratoire
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- La face non tissée offre une résistance supplémentaire ainsi qu’un moindre peluchage
- Ne dégrade pas ou ne provoque pas de réaction chimique dangereuse avec le liquide absorbé
- La couleur verte signale aux travailleurs que le produit est utilisé pour des liquides dangereux.
- La couleur verte permet également à l'utilisateur d'identifier et de trier les déchets dangereux en vue de leur élimination, ce qui réduit les coûts d'élimination.
- Perforé au milieu et transversalement pour permettre l'utilisation de la quantité exacte de matériau et ainsi réduire les déchets
- Parfait pour nettoyer les déversements de produits chimiques ou pour une utilisation en laboratoire
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Capacité (impériale) | 10,303 gal. |
| Capacité (métrique) | 39 L |
| Type | Rouleau absorbant |
| Modèle | Sorbant pour produits chimiques |
| Longueur (impériale) | 75.459 ft. |
| Longueur (métrique) | 23 m |
| Largeur (impériale) | 14,57 in |
| Largeur (métrique) | 37 cm |
| Alternate Part Number | UN295-DPS-E-KADDIE |