Learn More
Brady™ SPC™ Absorbants Universal Plus Coussinets chimiques perforés
Code produit 30533369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
23,511 gal.
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) unitSize
30533369 23,511 gal. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533369 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.20€
    158.16€ / 100 pièces
    Économisez 2.04€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un tampon absorbant chimique à 2 plis, vert, de poids moyen, lié et perforé, qui absorbe les produits chimiques et les liquides dangereux. La face non tissée offre une résistance supplémentaire ainsi qu’un peluchage moindre. Ne se dégrade pas et ne provoque pas de réaction chimique dangereuse avec le liquide absorbé.
Un tampon absorbant chimique à 2 plis, vert, de poids moyen, lié et perforé, qui absorbe les produits chimiques et les liquides dangereux.
  • La face non tissée offre une résistance supplémentaire ainsi qu’un peluchage moindre.
  • Ne se dégrade pas et ne provoque pas de réaction chimique dangereuse avec le liquide absorbé.
  • La couleur verte signale aux travailleurs que le produit est utilisé pour des liquides dangereux.
  • La couleur verte permet également à l'utilisateur d'identifier et de trier les déchets dangereux en vue de leur élimination, ce qui permet de réduire les coûts d'élimination.
  • Perforé pour plus de flexibilité – utilisez uniquement ce dont vous avez besoin et minimisez le gaspillage.
  • Idéal pour nettoyer les déversements de produits chimiques ou pour une utilisation en laboratoire.
Spécification
Couleur Vert
Capacité (impériale) 23,511 gal.
Capacité (métrique) 89 L
Type Tampon absorbant
À utiliser avec (application) Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, procédés, entreposage et logistique
Modèle Sorbant pour produits chimiques
Longueur (impériale) 19,69 po
Longueur (métrique) 50 cm
Largeur (impériale) 15,74 in
Largeur (métrique) 40 cm
Alternate Part Number UN100-E